(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 194 EUR
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Formel: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Molecular Weight: 246.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922966
CAS-Nummer: 1562245-02-6