5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 278 EUR
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Molecular Weight: 279.466 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18250844
CAS-Nummer: 1260666-29-2