1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
OR300394-1G OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA 586 EUR
APOSOR300394-1G APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₇H₅BrClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847348
CAS-Nummer: 1245915-91-6