(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300395-1G OR300395-250MG OR300395-100MG
APOSOR300395-1GEA 493 EUR
APOSOR300395-1G APOSOR300395-250MG APOSOR300395-100MG
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrClN₂·ClH
Molecular Weight: 257,943 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689891
CAS-Nummer: 1416714-02-7