5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300398-1G
OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA
345
EUR
APOSOR300398-1G
APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₁₁H₁₂BrN₃O Molecular Weight: 282,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22689759 CAS-Nummer: 1256957-72-8 |