4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300400-1G OR300400-250MG
APOSOR300400-1GEA 191 EUR
APOSOR300400-1G APOSOR300400-250MG
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃BrIN₃
Molecular Weight: 323,917 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22380433
CAS-Nummer: 1357946-69-0