tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (6-chloro-3-methylpyridin-2-yl)carbamate
OR300402-1G
OR300402-250MG
APOSOR300402-1GEA
328
EUR
APOSOR300402-1G
APOSOR300402-250MG
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 242.702 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036499 CAS-Nummer: 679392-20-2 |