1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 306 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₅BrClNO
Molecular Weight: 234.478 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18257815
CAS-Nummer: 1256808-29-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable