1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 720 EUR
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₈H₈BrNO
Molecular Weight: 214.059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18261721
CAS-Nummer: 1211533-25-3