6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300668-1G OR300668-5G
APOSOR300668-1GEA 154 EUR
APOSOR300668-1G APOSOR300668-5G
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₇H₉N₃·ClH
Molecular Weight: 171,627 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09952702
CAS-Nummer: 112736-11-5