4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-1-ium chloride
OR300768-1G OR300768-5G
APOSOR300768-1GEA 130 EUR
APOSOR300768-1G APOSOR300768-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Formel: C₂Cl₂NS₂·Cl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426194
CAS-Nummer: 75318-43-3