Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR300789-10G
OR300789-1G
OR300789-5G
APOSOR300789-10GEA
589
EUR
APOSOR300789-10G
APOSOR300789-1G
APOSOR300789-5G
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Formel:
C₇H₉NO₂ Schmelzpunkt: 20…21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085476 CAS-Nummer: 6666-75-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |