2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300894-1G OR300894-5G
APOSOR300894-1GEA 0 EUR
APOSOR300894-1G APOSOR300894-5G
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂·ClH
Molecular Weight: 148,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122843
CAS-Nummer: 1672675-22-7