3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300895-1G OR300895-5G
APOSOR300895-1GEA 0 EUR
APOSOR300895-1G APOSOR300895-5G
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₈N₂·ClH
Molecular Weight: 202,724 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122844
CAS-Nummer: 1672675-20-5