1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300899-1G OR300899-5G OR300899-250MG
APOSOR300899-1GEA 0 EUR
APOSOR300899-1G APOSOR300899-5G APOSOR300899-250MG
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Formel: C₃H₉N₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152443
CAS-Nummer: 22583-29-5