1,1-Diethylguanidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300900-1G
OR300900-250MG
APOSOR300900-1GEA
0
EUR
APOSOR300900-1G
APOSOR300900-250MG
1,1-Diethylguanidine hydrochloride 95%
1,1-Diethylguanidine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₃N₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035042 CAS-Nummer: 1114-39-2 |