1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Lieferant: Apollo Scientific
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 310 EUR
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179403
CAS-Nummer: 193751-54-1