4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301020-1G
OR301020-5G
OR301020-250MG
APOSOR301020-1GEA
75.4
EUR
APOSOR301020-1G
APOSOR301020-5G
APOSOR301020-250MG
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formel:
C₃H₄BrN₃ Molecular Weight: 161,988 g/mol Schmelzpunkt: 98…101 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696344 CAS-Nummer: 13273-53-5 |