Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 134 EUR
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Formel: C₉H₁₂O₄
Siedepunkt: 129…130 °C (7 mm Hg)
Schmelzpunkt: 26…31 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019311
CAS-Nummer: 39163-39-8