Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-oxoisonipecotate, 4-(Methoxycarbonyl)-2-oxopiperidine
OR301040-1G OR301040-5G
APOSOR301040-1GEA 108 EUR
APOSOR301040-1G APOSOR301040-5G
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 115…127 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17012745
CAS-Nummer: 25504-47-6