4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301094-1G OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 55.1 EUR
APOSOR301094-1G APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Molecular Weight: 184,646 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834968
CAS-Nummer: 319442-16-5