Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-3-(methoxycarbonyl)aniline
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230.059 g/mol
Dichte: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844437
CAS-Nummer: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable