4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301141-1G OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA 335 EUR
APOSOR301141-1G APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00462577
CAS-Nummer: 27841-33-4