(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(2-Chloroethoxy)ethanoic acid, 5-Chloro-3-oxapentanoic acid, 2-(2-Chloroethoxy)acetic acid
OR301184-1G
OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA
81.2
EUR
APOSOR301184-1G
APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formel:
C₄H₇ClO₃ Molecular Weight: 138,55 g/mol Siedepunkt: 130 °C (3,5 mm Hg) Schmelzpunkt: 26…33 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014832 CAS-Nummer: 14869-41-1 UN: 3265 ADR: 8,II |