2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
OR301226-5G
APOSOR301226-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301226-5G
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formel: C₅H₄BrIN₂
Molecular Weight: 298,907 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272065
CAS-Nummer: 697300-73-5