4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301228-1G OR301228-250MG
APOSOR301228-1GEA 364 EUR
APOSOR301228-1G APOSOR301228-250MG
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₃S
Molecular Weight: 296.385 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658981
CAS-Nummer: 869901-02-0