4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G
OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA
71.2
EUR
APOSOR301250-1G
APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₄H₂BrNO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09701413 CAS-Nummer: 88982-82-5 |