5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301297-1G
APOSOR301297-1GEA 59.6 EUR
APOSOR301297-1G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Molecular Weight: 222,467 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17014994
CAS-Nummer: 851607-27-7