7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 203 EUR
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 163.645 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22421803
CAS-Nummer: 1417633-09-0