methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR30151-1G OR30151-250MG OR30151-500MG
APOSOR30151-1GEA 165 EUR
APOSOR30151-1G APOSOR30151-250MG APOSOR30151-500MG
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Formel: C₈H₉NO₂·ClH
Molecular Weight: 187.623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205145
CAS-Nummer: 63450-84-0