Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR302059-1G OR302059-5G OR302059-250MG
APOSOR302059-1GEA 282 EUR
APOSOR302059-1G APOSOR302059-5G APOSOR302059-250MG
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₁N₅O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02691657
CAS-Nummer: 91129-95-2