4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-3,5-dichlorobenzonitrile
OR302095-1G
OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA
870
EUR
APOSOR302095-1G
APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Formel:
C₈H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 216,021 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17926545 CAS-Nummer: 1258298-05-3 |