Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 331 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 236.654 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11518957
CAS-Nummer: 1092352-52-7