4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR302186-1G
OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA
186
EUR
APOSOR302186-1G
APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238.081 g/mol Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063187 CAS-Nummer: 1070879-27-4 |