1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR302200-5G
APOSOR302200-5GEA 127 EUR
APOSOR302200-5G
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847670
CAS-Nummer: 131674-40-3