2-Bromo-5-ethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302216-1G
OR302216-250MG
OR302216-5G
APOSOR302216-1GEA
271
EUR
APOSOR302216-1G
APOSOR302216-250MG
APOSOR302216-5G
2-Bromo-5-ethylpyridine
2-Bromo-5-ethylpyridine
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186.049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11869552 CAS-Nummer: 19842-08-1 |