But-3-en-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR302284-5G
APOSOR302284-5GEA 60.9 EUR
APOSOR302284-5G
But-3-en-1-amine hydrochloride
But-3-en-1-amine hydrochloride
Formel: C₄H₉N·ClH
Molecular Weight: 107,582 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663670
CAS-Nummer: 17875-18-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III