5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-4-nitroisoxazol-5-amine, 3-Methyl-4-nitro-1,2-oxazol-5-amine
OR3024-10G
OR3024-1G
OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA
654
EUR
APOSOR3024-10G
APOSOR3024-1G
APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Formel:
C₄H₅N₃O₃ Molecular Weight: 143,101 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067955 CAS-Nummer: 41230-51-7 |