tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl N-[2-(3-aminophenyl)ethyl]carbamate
OR302547-1G
OR302547-250MG
OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA
277
EUR
APOSOR302547-1G
APOSOR302547-250MG
APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 236.31 g/mol Schmelzpunkt: 103…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663960 CAS-Nummer: 180079-94-1 |