N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2,3-Dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)acetamide, 5-Acetamido-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene, 5-(Acetylamino)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR30266-1G OR30266-25G OR30266-5G
APOSOR30266-1GEA 69.6 EUR
APOSOR30266-1G APOSOR30266-25G APOSOR30266-5G
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099465
CAS-Nummer: 58161-35-6