6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR302674-100MG
OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA
105
EUR
APOSOR302674-100MG
APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Formel:
C₁₁H₅BrCl₂N₄ Molecular Weight: 343.994 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22576475 CAS-Nummer: 1227958-56-6 |