(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR302705-1G OR302705-5G
APOSOR302705-1GEA 0 EUR
APOSOR302705-1G APOSOR302705-5G
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06202402
CAS-Nummer: 101555-60-6