Piperidine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 0 EUR
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
Siedepunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01321091
CAS-Nummer: 7492-88-8