5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-amine, 4-Amino-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR30303-1G
OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA
132
EUR
APOSOR30303-1G
APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,199 g/mol Siedepunkt: 131…133 °C (0,5 mm Hg) Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677726 CAS-Nummer: 21169-65-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |