1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303150-1G OR303150-500MG OR303150-5G
APOSOR303150-1GEA 180 EUR
APOSOR303150-1G APOSOR303150-500MG APOSOR303150-5G
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Formel: C₇H₁₀N·I
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031867
CAS-Nummer: 872-73-1