N-(4-Aminophenyl)-N-phenylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303152-1G OR303152-500MG OR303152-5G
APOSOR303152-1GEA 270 EUR
APOSOR303152-1G APOSOR303152-500MG APOSOR303152-5G
N-(4-Aminophenyl)-N-phenylbenzamide
N-(4-Aminophenyl)-N-phenylbenzamide
Formel: C₁₉H₁₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689164
CAS-Nummer: 73333-83-2