2-(4-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR303153-1G OR303153-500MG
APOSOR303153-1GEA 336 EUR
APOSOR303153-1G APOSOR303153-500MG
2-(4-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine hydrochloride
2-(4-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₂BrNO·ClH
Molecular Weight: 314,605 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689165
CAS-Nummer: 104278-48-0