Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 538 EUR
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Formel: C₂₇H₂₃NO₄
Molecular Weight: 425,476 g/mol
Schmelzpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15071409
CAS-Nummer: 112334-42-6