Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303160-1G OR303160-250MG OR303160-100MG
APOSOR303160-1GEA 836 EUR
APOSOR303160-1G APOSOR303160-250MG APOSOR303160-100MG
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂S
Molecular Weight: 286,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11559044
CAS-Nummer: 858671-74-6