2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303185-1G OR303185-100MG OR303185-250MG
APOSOR303185-1GEA 183 EUR
APOSOR303185-1G APOSOR303185-100MG APOSOR303185-250MG
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 73 °C (31 mm Hg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698199
CAS-Nummer: 3289-19-8